Imprimer
Colonnes HPLC, Chromolith® CN
Fournisseur: Merck
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
1.52046.0001EA 568 EUR
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
Colonnes HPLC, Chromolith® CN
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Cyano sont plus polaires que les colonnes traditionnelles à base de silice. Les groupes fonctionnels sont très ordonnancés, ce qui permet de réduire l'empêchement stérique pour le soluté. Cette modification permet une activité d'échange cationique, supérieure pour un pH neutre par rapport à un pH acide. Les colonnes Chromolith® CN sont adaptées à la séparation des alcaloïdes, huiles, flavonoïdes, glycols, phénols, phtalates, stéroïdes et sulfonamides.