Imprimer
Porte-filtres en ligne
Fournisseur: Merck
XX4002500 XX4504700 XX4502500 XX4404700
MILFXX4002500EA 462 EUR
MILFXX4002500 MILFXX4504700 MILFXX4502500 MILFXX4404700
Porte-filtres en ligne
Porte-filtres
Porte-filtres en ligne en acier inoxydable pour le filtrage de liquides ou de gaz à travers les filtres à disque de 25 ou 47 mm à des pressions pouvant atteindre 700 bars.