VWR Chemicals, Ingrédients de base pour milieu déshydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
Les ingrédients utilisés pour préparer les milieux de culture sont très importants puisque les résultats dépendent de la qualité de leurs composants. Les matières premières doivent être conservées entre 10 et 30 °C, sauf indication contraire, dans leurs conteneurs fermés, dans un environnement sec.
- Les ingrédients sont spécialement sélectionnés afin de garantir la cohérence et la reproductibilité des résultats
- Fabriqués conformément aux normes BPF actuelles les plus strictes