Imprimer
Plaques de filtration, Captiva NDLipids
Fournisseur: VARIAN
A59640002I A59640002RK A59640002SK
VARIA59640002IEA 310 EUR
VARIA59640002I VARIA59640002RK VARIA59640002SK
Plaques de filtration, Captiva NDLipids
Microplaques Plaques de filtration
Capitiva NDLipids est aussi simple et facile à utiliser qu'une plaque de précipitation de protéines standard. La plaque de filtration 96 puits anti-goutte (ND) est spécialement conçue pour éliminer efficacement les phospholipides des biofluides. Captiva NDLipids élimine les lipides, les protéines, les agents tensio-actifs et d'autres interférences matricielles des extraits de plasma. La suppression des ions est considérablement réduite pour une sensibilité et une précision accrues pendant l'analyse des traces. L'appauvrissement des composés
lipides vous confère également de meilleures formes de pic et des délais de rétention reproductibles afin que les procédures d'exploitation standard soient facilement validées. En outre, la technologie de précipitation rapide en puits de Captiva NDLipids assure un débit d'échantillon élevé et contribue à réduire les temps d'arrêt de l'instrument, sans quasiment aucune nécessité de développement d'une méthode sur un large éventail d'analytes.
  • Quantification plus précise et reproductible avec élimination des phospholipides et des protéines
  • Productivité accrue grâce à des durées de vie de colonne étendues et des sources ioniques MS plus propres
  • Procédure en 3 étapes simple
  • Disponible avec une taille de pore de 0,2 μm seulement, pour optimiser l'élimination des lipides ; méthanol recommandé