Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, Captiva
Fournisseur: VARIAN
A59640002V A596002000 A5960045 A596401000 A5967045 A596002000B A5960045B
VARIA59640002VEA 1450 EUR
VARIA59640002V VARIA596002000 VARIA5960045 VARIA596401000 VARIA5967045 VARIA596002000B VARIA5960045B
Plaques de filtration, 96 puits, Captiva
Microplaques Plaques de filtration
La filtration est simple, polyvalente et nécessaire pour éviter l'obstruction de colonnes HPLC précieuses. Les plaques de filtration Captiva de 0,2 μm et de 0,45 μm sont idéales pour la filtration des échantillons avant l'injection LC/MS. Les plaques de filtration en fibre de verre Captiva de 10 μm sont conçues pour la clarification des échantillons très riches en particules, comme la filtration des hépatocytes et du plasma fraîchement décongelé, empêchant les problèmes de transfert d'échantillons dus à l'obstruction des pointes de pipette. Elles sont parfaites pour les systèmes automatisés et pour l'utilisation avec les joints 96 puits DuoSeal 96.
  • Protègent les colonnes HPLC contre l'obstruction pour réduire les temps d'arrêt de l'instrument
  • Les filtrats propres et transparents offrent une meilleure sensibilité
  • La récupération élevée des analytes avec des méthodes simples et robustes permet un développement plus rapide des méthodes