Les masques pour salles propres Maximum avec 3 plis renforcent l'efficacité de filtration des bactéries et des particules. Ces masques sont exempts de latex.
- Les masques 3 plis offrent une grande efficacité de filtration des bactéries et des particules
- Hautement respirant et résistant aux fluides
- Un arc en plastique sur toute la longueur maintient le tissu à l'écart de la bouche du porteur pour permettre une respiration plus fraîche et plus confortable
- La bande nasale malléable assure une étanchéité sur mesure et fiable
- Disponible avec des boucles latérales en spandex ou des liens en PP, soudées par ultrasons pour maintenir la souplesse et protéger des particules
- Le masque stérile et résistant à l'humidité est doté d'une couche interne de film unique et légère pour une meilleure résistance à l'humidité
- Pour un usage industriel et en salle blanche uniquement ; ne pas utiliser pour la protection contre la COVID-19
- Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique au sens du règlement (UE) 2017/745/directive 93/42/CEE
- Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du règlement (UE) 2016/425
Emission de particules (particules : ≥0,5 μm/cu. ft.): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Efficacité de filtration bactérienne : >95% (ASTM F2101)
Efficacité de filtration particulaire : >99% (ASTM F2299)
Respirabilité Delta P (mm H₂O/cm²) : 1,9 to 2,2 (MIL-M-36954C)
Rigoureusement testés et fabriqués dans un établissement certifié ISO ; les produits sont validés par test en laboratoire indépendant.
Information de livraison: Les masques non stériles sont emballés par 50 masques par sac intérieur, 10 sacs intérieurs par caisse. Les masques 113-6222 sont emballés à raison de 10 masques par pack, 5 packs par sac intérieur, 10 sacs intérieurs par caisse. Les masques 113-9930/9931 sont emballés individuellement, 50 packs individuels par boîte, 10 boîtes par caisse.