Imprimer
Tubes de stockage, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
374500 374502 374511 374513 374512 374510 374500-BR 374501-BR 374510-BR 374511-BR
479-1196EA 519 EUR
479-1196 479-1198 479-1367 479-1368 479-1380 479-1379 479-2229 479-2230 479-2232 479-2233
Tubes de stockage, Nunc™
Fioles
En PP vierge de qualité médicale, classe VI. Les tubes et portoirs s'avèrent idéaux à la fois pour une utilisation à faible rendement sur paillasses et une utilisation automatisée à rendement élevé. Un code-barres 2D unique et permanent, gravé au laser, est apposé à la base de chaque tube et assure une identification et un suivi exacts des échantillons.
  • Tous les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données contenant les codes déjà attribués, afin d'éviter tout doublon
  • Chaque tube est soumis à des essais d'étanchéité
  • Les bouchons
More Product Information