Imprimer
Combinaisons ignifuges, ProShield® 20 SFR, modèle CHF5
Fournisseur: DuPont
PFRCHF5SWH/XXL PFRCHF5SWH/3XL PFRCHF5SWH/XL PFRCHF5SWH00/L PFRCHF5SWH00/M
113-6384EA 407 EUR
113-6384 113-8751 113-8752 113-8753 113-8754
Combinaisons ignifuges, ProShield® 20 SFR, modèle CHF5
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons de protection à capuche sont fabriquées à partir d'un tissu SMS non tissé en polypropylène non halogéné et ignifuge qui assure une protection limitée contre la propagation des flammes (indice 1) en plus d'une protection limitée contre les particules et les éclaboussures de liquides ou les pulvérisations de liquides à base d'eau. Ils doivent toujours être portés au-dessus d'un vêtement de protection FR primaire, comme le Nomex®.
  • Fermeture à glissière à rabat de protection
  • Capuche 3 pièces et soufflet 3 pièces pour un ajustement optimal
  • Élastique au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles
  • Coutures externes piquées en orange pour l'identification visuelle et la différenciation
  • Coupe confortable offrant une grande liberté de mouvement lors du port des vêtements ignifuges à indice 2 ou 3 en-dessous
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
Les combinaisons sont utilisées dans toute une gamme d'applications, y compris celles dans les industries pétrochimique et ferroviaire, le soudage, les applications de gaz et de métal et certaines zones Ex.
Couleur: blanc (coutures orange)
Poids: 60 g/m²
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN ISO 14116-2008 (index 1); Cat. III.; (EU) 2016/425
Conditionnement: 50 per box, individually packed.