Imprimer
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Fournisseur: VWR Collection
181-0308EA 701 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Pompe Pompes à vide à membrane
Les VCP 80 et VCP 130 peuvent être utilisées comme pompes à vide et à pression et établissent une norme pour une utilisation efficace du vide. Utilisez ces pompes comme une application d'aspiration abordable où la résistance à la corrosion n'est pas nécessaire. Ces pompes peuvent être utilisées pour la filtration sous vide de solutions aqueuses ou de fumées aqueuses, y compris les tampons, mais ne sont pas recommandées pour le pompage de fumées acides, basiques ou organiques. Ces pompes à vide/pression VWR® Collection sont conçues pour un fonctionnement continu sans surveillance et disposentMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle VCP 130 VCP 80
Environmentally Preferable
Débit 18 38
Vide 133 mbar 80 mbar
Pression finale (abs.) 7900 mbar 5200 mbar
Puissance du moteur 0,093 kW 0,19 kW
L×P×H 206×224×254 mm 254×191×229 mm
Poids 5,3 kg 5,3 kg