Imprimer
Colonnes vides, XK
Fournisseur: Cytiva
28-9889-65 28-9889-64 28-9889-53 28-9889-52 28-9889-51 28-9889-50 28-9889-49 28-9889-48 28-9889-47 28-9889-46 28-9889-38 28-9889-37
28-9889-65EA 1555 EUR
28-9889-65 28-9889-64 28-9889-53 28-9889-52 28-9889-51 28-9889-50 28-9889-49 28-9889-48 28-9889-47 28-9889-46 28-9889-38 28-9889-37
Colonnes vides, XK
Colonnes pour chromatographie
XK empty columns are designed for liquid chromatography at low to medium pressure. The user friendly design ensures trouble-free operation with fittings for direct connection to high performance liquid chromatography systems. They are compatible with aqueous solutions and most organic solvents used in liquid chromatography of macromolecules. They are not resistant to acetone, ktones, chlorinated hydrocarbons, aliphatic esters and phenol. Should be avoided: >10% NaOH, >10% HCl, >5% acetic acid and strong mineral acids.
  • La conception solide permet des séparations fiables et reproductibles
  • La conception du piston assure une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
  • Le mécanisme QuickLock de l'adaptateur facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
  • Chemise de refroidissement pour purifications sensibles
Le tube est fabriqué en verre borosilicaté, ce qui permet l'inspection visuelle du lit de milieu. Les colonnes sont fabriquées à partir de matériaux biocompatibles qui offrent une excellente résistance chimique. Une large gamme de dimensions permet l'adaptation des colonnes aux différents besoins de purification. Le remplissage des colonnes peut être réalisé en utilisant un réservoir de remplissage ou un tube pour colonne supplémentaire fixé à l'aide d'un connecteur de remplissage.
Une gamme complète de pièces de rechange est disponible. Contactez-nous pour plus d'informations.