Imprimer
VWR®, Ballons tricol rodés à fond rond cols rodés normalisés
Fournisseur: VWR Collection
201-0554EA 59.5 EUR
201-0554 201-0555 201-0553 201-0557 201-0556
VWR®, Ballons tricol rodés à fond rond cols rodés normalisés
Ballons Flacons à fond rond
Verre borosilicaté, qualité 3.3, clair, avec deux cols latéraux parallèles.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
L'alternative à moindre coût pour une large gamme d'applications. Avec plage d'inscription blanche. Avec code article indiqué sur le verre pour faciliter toute nouvelle commande.
Certifications: DIN 12394
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable