Kits d'étalonnage pour filtration sur gel
Fournisseur: Cytiva
Les kits d'étalonnage pour filtration sur gel conviennent à l'étalonnage simple et fiable des milieux de filtration sur gel haute résolution et aux colonnes telles que Superdex, Superose et Sephacryl.
- Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes préremplies
- Plages de poids moléculaires bas et hauts allant respectivement de 6 500 à 75 000 et de 43 000 à 669 000
- Inclut cinq protéines lyophilisées dans des flacons individuels
- Inclut Blue Dextran 2000 afin de déterminer la fraction de vide dans la colonne
Attention: For research use only.