Imprimer
Milieux de chromatographie par échange d'ions, CM Sepharose™ Fast Flow
Fournisseur: Cytiva
17-0719-01 17-0719-10
17-0719-01EA 754 EUR
17-0719-01 17-0719-10
Milieux de chromatographie par échange d'ions, CM Sepharose™ Fast Flow
Protéines purification Protein Purification Resins
CM Sepharose™ Fast Flow est un échangeur de cations faible basé sur la plateforme d'échange d'ions bien établie Sepharose™ Fast Flow, largement utilisée pour les séparations de protéines préparatives, tant dans le domaine de la recherche que dans les applications industrielles.
  • Échangeurs d'anions faible éprouvé mis au point pour les procédés industriels en aval
  • Largement utilisés pour la capture et la purification intermédiaire d'une grande gamme de produits biopharmaceutiques approuvés
  • Stabilité chimique élevée permettant des protocoles de CIP (nettoyage en place) et de désinfection éprouvés
  • La nature hydrophile de la matrice de base assure des niveaux faibles de liaison non spécifiques, ce qui se traduit par de faibles concentrations d'impuretés dérivées des cellules hôtes dans le mélange d'élution
CM Sepharose Fast Flow has high chemical stability, allowing well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitisation protocols. Scale-up with CM Sepharose Fast Flow is straight forward and the medium is available in a range of pre-packed process development tools. As member of the BioProcess media range, CM Sepharose Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
CM Sepharose Fast Flow is part of the Sepharose Fast Flow ion exchange platform, which has been the industrial standard for ion exchange chromatography during recent decades. It is composed of crosslinked 6% agarose beads, with carboxymethyl (CM) weak cation exchange groups.