Imprimer
Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 54.9 EUR
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Papiers de pesée
Ce papier de pesage se dissout sans laisser de résidus dans une solution d'acide, ce qui est essentiel dans les applications telles que l'analyse Kjeldahl de la teneur en azote des sols.
  • Lisse et transparent
  • Simplifie le transfert d'échantillon
  • Transfert quantitatif à partir du papier
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable