Imprimer
Gomme gellan
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63423.30 J63423.A1
J63423.30EA 134 EUR
J63423.30 J63423.A1
Gomme gellan
Gomme gellan
CAS No.: 71010-52-1 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,4383 MDL No.: MFCD00131909
An agar substitute and gelling agent
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131909
Numéro CAS: 71010-52-1
EINECS: 275-117-5