Imprimer
Diphenyleneiodonium chloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diphenyleneiodonium Chloride
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
J64838.MBEA 0 EUR
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Formule: C₁₂H₈ClI
MW: 314.55 g/mol
Point de fusion: >310 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214165
Numéro CAS: 4673-26-1