Indométacine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
J63255.03
J63255.06
J63255.14
J63255.03EA
27.7
EUR
J63255.03
J63255.06
J63255.14
Indométacine ≥99%
Indométacine
Formule:
C₁₉H₁₆ClNO₄ MW: 357.80 g/mol Point de fusion: 158…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00057095 Numéro CAS: 53-86-1 EINECS: 200-186-5 ONU: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,4968 |