Imprimer
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33015.03 H33015.06
H33015.03EA 48.8 EUR
H33015.03 H33015.06
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 23967-57-9 Molecular Formula: C9H5ClO2S Formula Weight: 212.65 Melting Point: ca 233° subl. MDL No.: MFCD06655155
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.65 g/mol
Point de fusion: ∼ 233 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655155
Numéro CAS: 23967-57-9