Imprimer
N-Méthyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine, N-Methyl-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl)octanamide, MEGA-8
J63574.03 J63574.06
J63574.03EA 83.3 EUR
J63574.03 J63574.06
N-Méthyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
N-Méthyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
CAS No.: 85316-98-9 Molecular Formula: C15H31NO6 Formula Weight: 321.41 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 80-90° Beilstein Reference: 5816747 Optical Rotation: -18° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00134152
Non-ionic detergent for solubilizing membrane proteins
Formule: C₁₅H₃₁NO₆
MW: 321.4 g/mol
Point de fusion: 80…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134152
Numéro CAS: 85316-98-9