Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
J63060.03
J63060.06
J63060.14
J63060.03EA
41.4
EUR
J63060.03
J63060.06
J63060.14
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio 99%
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Purity: 99%
CAS No.: 306-67-2
Molecular Formula: C10H26N4.4HCl
Formula Weight: 348.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 3911771
MDL No.: MFCD00012914
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA
Formule:
C₁₀H₃₀Cl₄N₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012914 Numéro CAS: 306-67-2 EINECS: 206-189-8 |