AMPSO ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 68399-79-1
Molecular Formula: C7H17NO5S
Formula Weight: 227.28
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Melting Point: 215-225°
Beilstein Reference: 5929916
MDL No.: MFCD00041777
Useful as a buffer
Formule:
C₇H₁₇NO₅S Point de fusion: 215…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041777 Numéro CAS: 68399-79-1 EINECS: 269-991-7 |