Imprimer
Tétracycline
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J61714.06 J61714.14 J61714.22
J61714.06EA 42.8 EUR
J61714.06 J61714.14 J61714.22
Tétracycline
Tétracycline
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈
Point de fusion: 172…174 °C
Numéro MDL: MFCD00151232
Numéro CAS: 60-54-8
EINECS: 200-481-9
Merck Index: 14,9196