Imprimer
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
H0593-25G H0593-500G
TCIAH0593-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0593-25G TCIAH0593-500G
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium
Formule: C₆H₅KO₅S
Numéro MDL: MFCD00007475
Numéro CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86a297df1dff02921ed92e7eb18637cb1f4b7c9&vid=e86a297df1dff02921ed92e7eb18637cb1f4b7c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency