Imprimer
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
C1663-1G C1663-5G
TCIAC1663-1GEA 18.7 EUR
TCIAC1663-1G TCIAC1663-5G
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798429
Numéro CAS: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6181db597d7d0dace190df4c387371a0bc828a93&vid=6181db597d7d0dace190df4c387371a0bc828a93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C