Imprimer
Sodium sulfite, anhydre ≥98.0% (par iodométrie), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3922-01EA 93.48 EUR
3922-01 3922-05 3922-07
Sodium sulfite, anhydre ≥98.0% (par iodométrie), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Point de fusion: > 500 °C
Densité: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂SO₃) (by iodometry) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Free Acid Passes Test
Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs