Eau Endotoxin_free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Hydrogen oxide
J65589.AP
J65589.K2
J65589.APEA
67.8
EUR
J65589.AP
J65589.K2
Eau Endotoxin_free
Eau
Formule:
H₂O MW: 18.02 g/mol Point d'ébullition: 100 °C Point de fusion: 0 Densité: 1.00 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011332 Numéro CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 14,10039 |