Imprimer
Cytochalasin B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
J65342.X0 J65342.MA
J65342.X0EA 286 EUR
J65342.X0 J65342.MA
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479.62 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077704
Numéro CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
ONU: 1544
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,2790