Dithio-1,4-érythritol 99% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Stench
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ MW: 154.25 g/mol Point d'ébullition: 286 Point de fusion: 82…84 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063750 Numéro CAS: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 ONU: 3335 ADR: 9 |