Imprimer
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Potassiumchloride
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 34.9 EUR
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621