2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Basic Brown 4, Vesuvine, 1,3-Di((2,4-diamino-5-methylphenyl)azo)-4-methylbenzol, C.I. 21010
J64757.14
J64757.22
J64757.14EA
33.1
EUR
J64757.14
J64757.22
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Formule:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl Point de fusion: 222 °C. (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036386 Numéro CAS: 5421-66-9 EINECS: 226-541-4 |