Imprimer
Colorant selon Wright pour microscopie et bactériologie
Fournisseur: TCI
Attention
W0001-25G W0001-250G
TCIAW0001-25GEA 31.9 EUR
TCIAW0001-25G TCIAW0001-250G
Colorant selon Wright pour microscopie et bactériologie
Colorant selon Wright
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 521.0 to 526.0 nm (MeOH)
Lambda max.2 637.0 to 643.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (MeOH, 521.0 to 526.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 1100 (MeOH, 637.0 to 643.0 nm)