Imprimer
Polymyxine B, sulfate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63074.03 J63074.06
J63074.03EA 139 EUR
J63074.03 J63074.06
Polymyxine B, sulfate
Polymyxine B, sulfate
Antibiotic for Gram-negative bacteria.
  • White to pale yellow powder
Soluble in water at 50mg/ml
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385.61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131991
Numéro CAS: 1405-20-5
Merck Index: 14,7573