Imprimer
Huile de bois de cèdre
Fournisseur: TCI
Attention
C0626-500ML C0626-25ML C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA 315 EUR
TCIAC0626-500ML TCIAC0626-25ML TCIAC0626-100ML
Huile de bois de cèdre
Huile de bois de cedre
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132766
Numéro CAS: 8000-27-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Acid Value max. 20.0