Colchicine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61072.03
J61072.ME
J61072.06
J61072.03EA
134
EUR
J61072.03
J61072.ME
J61072.06
Colchicine ≥98%
Colchicine
Formule:
C₂₂H₂₅NO₆ Point de fusion: ∼ 150 °C (dec.) Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00078484 Numéro CAS: 64-86-8 ONU: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2471 |