2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
J63144.14
J63144.22
J63144.30
J63144.14EA
30.6
EUR
J63144.14
J63144.22
J63144.30
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol ≥99%
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol
Purity: 99+%
CAS No.: 115-69-5
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 100-110°
Boiling Point: 151°/10mm
Beilstein Reference: 635708
Merck Reference: 14,448
MDL No.: MFCD00004678
A useful biological buffer
Formule:
C₄H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 151 °C (10 mmHg) Point de fusion: 100…110 °C Densité: 1.211 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004678 Numéro CAS: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 Merck Index: 14,448 |