Diindium trisulfate pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43982.0100
8.43982.0025
8.43982.0100EA
416
EUR
8.43982.0100
8.43982.0025
Diindium trisulfate pour la synthèse
Diindium trisulfate
Formule:
O₁₂In₂S₃ MW: 517.83 g/mol Point de fusion: 585 Densité: 3.438 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011059 Numéro CAS: 13464-82-9 EINECS: 236-689-1 Merck Index: 13,04978 |
Résultats des tests de spécification
Molar Mass | 517.83 g/mol |