Pénicilline benzylique sel de potassium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
CAS No.: 113-98-4
Molecular Formula: C16H17KN2O4S
Formula Weight: 372.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3832841
Merck Reference: 14,7094
MDL No.: MFCD00036193
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formule:
C₁₆H₁₇KN₂O₄S Point de fusion: 214…217 °C Densité: 1.359 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00036193 Numéro CAS: 113-98-4 EINECS: 204-038-0 Merck Index: 14,7094 |