DL-Cystine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(H-DL-Cys-OH)2
J63564.06
J63564.14
J63564.22
J63564.06EA
50.5
EUR
J63564.06
J63564.14
J63564.22
DL-Cystine
DL-Cystine
CAS No.: 923-32-0
Molecular Formula: C6H14N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 227° dec.
Beilstein Reference: 1728095
Merck Reference: 14,2782
MDL No.: MFCD00084652
Formule:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa) Point de fusion: 227 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084652 Numéro CAS: 923-32-0 EINECS: 213-094-5 Merck Index: 14,2782 |