Imprimer
myo-Inositol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
J60828.22 J60828.36
J60828.22EA 81.8 EUR
J60828.22 J60828.36
myo-Inositol ≥99%
myo-Inositol
Purity: 99% CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222…227 °C
Densité: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,4978