L(+)-Cystéine Cell Culture
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
J63745.14
J63745.22
J63745.14EA
45.8
EUR
J63745.14
J63745.22
L(+)-Cystéine Cell Culture
L-Cystéine
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.6° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121.16 g/mol Point d'ébullition: 254 Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064306 Numéro CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |