Imprimer
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
I0346-100G I0346-25G I0346-5G
TCIAI0346-100GEA 242 EUR
TCIAI0346-100G TCIAI0346-25G TCIAI0346-5G
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10fcb68d113d483d32a75081b0621e88924eb676&vid=c38540471dab9c70cb65231474fd05e8b93b0d38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13