Imprimer
L(+)-Asparagine monohydraté réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J62869.22 J62869.A1 J62869.36
J62869.22EA 88.2 EUR
J62869.22 J62869.A1 J62869.36
L(+)-Asparagine monohydraté réactif de culture cellulaire
L(+)-Asparagine monohydraté
CAS No.: 5794-13-8 Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O Formula Weight: 150.14 (132.12anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 1723527 MDL No.: MFCD00151038
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837