Imprimer
Purine-2-amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
J64919.MD J64919.ME J64919.03
J64919.MDEA 182 EUR
J64919.MD J64919.ME J64919.03
Purine-2-amine 98%
Purine-2-amine
Formule: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Point de fusion: 280…282 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005566
Numéro CAS: 452-06-2
EINECS: 207-197-4