Imprimer
EDTA ≥99.4% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J65585.22 J65585.36 J65585.A4
J65585.22EA 35.5 EUR
J65585.22 J65585.36 J65585.A4
EDTA ≥99.4% pour l'électrophorèse
EDTA
Purity: 99.4+% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Density: 0.68 Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Densité: 0.68
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ATTEINDRE: 01-2119486399-18
Merck Index: 14,3517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM