Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J62166.06 J62166.14 J62166.22
J62166.06EA 54.3 EUR
J62166.06 J62166.14 J62166.22
L(-)-Glutathion, reduit ≥98%
L(-)-Glutathion, reduit
Purity: 98+% CAS No.: 70-18-8 Molecular Formula: C10H17N3O6S Formula Weight: 307.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1729812 Merck Reference: 14,4475 Optical Rotation: -17° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00065939
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Point de fusion: ∼ 193 °C (déc.)
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 14,4475