Imprimer
Dimolybdenum boride ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43680.22 43680.14
43680.22EA 341 EUR
43680.22 43680.14
Dimolybdenum boride ≥99.5% (base métaux)
Dimolybdenum boride
Formule: BMo₂
Numéro MDL: MFCD01310400
Numéro CAS: 12006-99-4
EINECS: 234-492-5