Imprimer
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3904-25G D3904-5G
TCIAD3904-25GEA 291 EUR
TCIAD3904-25G TCIAD3904-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene ≥96.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formule: C₆H₂Br₂I₂
Numéro MDL: MFCD00082898
Numéro CAS: 63262-06-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130d4c0b093439d2f65dbaab32daaeb3f69c2694&vid=130d4c0b093439d2f65dbaab32daaeb3f69c2694&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C