Imprimer
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2824-25G D2824-5G
TCIAD2824-25GEA 262 EUR
TCIAD2824-25G TCIAD2824-5G
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (par GC)
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD00075779
Numéro CAS: 2887-72-1
EINECS: 220-750-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b71423d43480472efaf072d77df7376be089fd&vid=c5b71423d43480472efaf072d77df7376be089fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity