Imprimer
Samarium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
40567.09 40567.18
40567.09EA 104 EUR
40567.09 40567.18
Samarium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Samarium(III) perchlorate
CAS No.: 13569-60-3 Molecular Formula: Sm(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 556.80 (448.70anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00049769
Formule: Cl₃O₁₂Sm
MW: 448.698 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049769
Numéro CAS: 13569-60-3
EINECS: 236-986-6
ONU: 3211
ADR: 5.1 II