Imprimer
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Chromium carbide
42313.09 42313.18 42313.30
42313.09EA 61.7 EUR
42313.09 42313.18 42313.30
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (base métaux)
Tricosachromium hexacarbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12105-81-6 Molecular Formula: Cr23C6 Formula Weight: 1267.97 Physical Form: -325 Mesh Powder UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00678358
Formule: C₆Cr₂₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00678358
Numéro CAS: 12105-81-6
EINECS: 235-160-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,III